Wichtige Dokumente
Z117382
PTFE-Spritzenschlauch
gauge 18, L 24 in.
Synonym(e):
PTFE Lined Tubing, PTFE Tubing, Syringe Tubing
Empfohlene Produkte
Länge
24 in.
Manometer
18
Allgemeine Beschreibung
Mit KEL-F® Luer Hub.
*Ein Septum, das mit dieser Nadel durchstochen werden soll, muss zuerst mit einer hohlen Edelstahlnadel angebohrt werden. Die PTFE-Nadel wird anschließend in die Edelstahlnadel eingeführt. Nach dem Einführen wird die Edelstahlnadel zurückgezogen, wobei das Septum um die PTFE-Nadel abdichtet. Für die 20ga PTFE verwendet man Z12,675-6 (14ga SS); für die 18ga PTFE Z12,676-4 (13ga SS); für die 16ga PTFE Z12,677-2 (12ga SS).
*Ein Septum, das mit dieser Nadel durchstochen werden soll, muss zuerst mit einer hohlen Edelstahlnadel angebohrt werden. Die PTFE-Nadel wird anschließend in die Edelstahlnadel eingeführt. Nach dem Einführen wird die Edelstahlnadel zurückgezogen, wobei das Septum um die PTFE-Nadel abdichtet. Für die 20ga PTFE verwendet man Z12,675-6 (14ga SS); für die 18ga PTFE Z12,676-4 (13ga SS); für die 16ga PTFE Z12,677-2 (12ga SS).
Sonstige Hinweise
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)