Merck
Z117366
Sigma-Aldrich
PTFE-Spritzenschlauch
gauge 12, L 12 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.03
Länge
12 in.
Manometer
12
Allgemeine Beschreibung
Mit KEL-F® Luer Hub.
*Ein Septum, das mit dieser Nadel durchstochen werden soll, muss zuerst mit einer hohlen Edelstahlnadel angebohrt werden. Die PTFE-Nadel wird anschließend in die Edelstahlnadel eingeführt. Nach dem Einführen wird die Edelstahlnadel zurückgezogen, wobei das Septum um die PTFE-Nadel abdichtet. Für die 20ga PTFE verwendet man Z12,675-6 (14ga SS); für die 18ga PTFE Z12,676-4 (13ga SS); für die 16ga PTFE Z12,677-2 (12ga SS).
Sonstige Hinweise
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z117366-1EA4061833298732