Z112860
PE-Labortischunterlage
size S
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Größe
S
9.5 in. × 15 in.
Dicke
1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Massiv, 1.3 cm dick. Stabilisiert den AtmosBag. Passend für rechte und linke Hand. 1 Packung enthält 12 Paar. 20 cm lang.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z112860-1EA | 4061833639689 |