Merck
Z104361
Schlauch-Schnelltrennkupplung
for tubing i.d., 3/8 ‑ 1/2in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Materialien
PE
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 3/8 ‑ 1/2in.
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19729-0000
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zweiteiliger Schlauchverbinder, aus PE. Die einzelnen Hälften für verschiedene Schlauchdurchmesser sind austauschbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z104361-12EA4061832261409