Z104485
Schlauch-Schnelltrennkupplung
for tubing i.d., 1/8 ‑ 1/4 in.
Empfohlene Produkte
Materialien
PE
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 1/8 ‑ 1/4 in.
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H19727-0000
Allgemeine Beschreibung
Zweiteiliger Schlauchverbinder, aus PE. Die einzelnen Hälften für verschiedene Schlauchdurchmesser sind austauschbar.