WHA10342579
Whatman® Seed Testing Papers
Grade 3621, L × W 140 mm × 200 mm, pack of 100 sheets
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
light blue cellulose
Leistungsmerkmale
Blotter
Verpackung
pack of 100 sheets
Hersteller/Markenname
Whatman 10342579
L × B
140 mm × 200 mm
Grundgewicht
700
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Grade 3621 blotter
- Light blue in color
- For seed testing applications
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)