Merck
W419702
Sigma-Aldrich
Phytyl Acetate
≥95%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H42O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.57
FEMA-Nummer:
4197
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.691
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsam; floral; fruity
InChI
1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1
InChIKey
JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)