Wichtige Dokumente
W401755
Bacon dithiazine
solution in EtOH
Synonym(e):
2,4,6-Tris(2-methylpropyl)-1,3,5-dithiazinane
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
bacon; meaty; smoky
SMILES String
S1C(SC(NC1CC(C)C)CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C15H31NS2/c1-10(2)7-13-16-14(8-11(3)4)18-15(17-13)9-12(5)6/h10-16H,7-9H2,1-6H3
InChIKey
RQGPQWUKHADVPF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W401755-100G-K | |
W401755-1KG-K | |
W401755-SAMPLE-K |