Merck
W368903
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl cis-3-hexenoate
≥95%, stabilized, FG
Synonym(e):
(Z)-3-hexen-1-yl (Z)-3-hexenoate
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH=CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
FEMA-Nummer:
3689
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.291
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Assay
≥95%
Enthält
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fresh; green; fruity; ethereal; pear
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5-8H,3-4,9-11H2,1-2H3/b7-5-,8-6-
InChIKey
UZJQQWFHPLYECS-SFECMWDFSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W368903-1KG-K4061837530487
W368903-25G
W368903-100G
W368903-100G-K4061837530470
W368903-1KG
W368903-25G-K4061837530494
W368903-SAMPLE
W368903-SAMPLE-K4061837530500