Merck
W36691
D-Glucose-13C6
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonym(e):
D-Glucose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)