Merck
W356700
Sigma-Aldrich
trans-p-Methoxyzimtaldehyd
≥98%, stabilized
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
FEMA-Nummer:
3567
CoE-Nummer:
11919
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98%
Enthält
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
bp
145 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-60 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cinnamon; spicy
SMILES String
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
InChIKey
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Allgemeine Beschreibung
trans-p-Methoxycinnamaldehyde is an aromatic aldehyde reported to be found in Korean mint.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Five hTRPA1 agonists found in indigenous Korean mint, agastache rugosa.
Moon H, et al.
PLoS ONE, 10(5), e0127060-e0127060 (2015)