Merck
W341703
Sigma-Aldrich
3-Penten-2-on
≥70%
Synonym(e):
Methyl-propenylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
FEMA-Nummer:
3417
Beilstein:
1633505
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
666
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.044
Organoleptisch:
fishy; fruity
Qualität:
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Dampfdruck
760 mmHg ( 121 °C)
Assay
≥70%
Verunreinigungen
~30% Mesityl oxide
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fishy; fruity
SMILES String
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
InChIKey
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)