Merck
W329509
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucin
99%, FCC, FG
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-methyl-valeriansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
FEMA-Nummer:
3295
Beilstein:
1721790
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10127
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
17.010
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
odorless
SMILES String
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChIKey
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Sonstige Hinweise
A mixture of 4 stereoisomers.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W329509-SAMPLE4061834405887
W329509-100G4061833906439
W329509-1KG
W329509-25G4061834405870