Merck
W323608
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
Synonym(e):
(+)-Rosenoxid, (4S)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyl-tetrahydropyran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
FEMA-Nummer:
3236
Beilstein:
1680588
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2269
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.037
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
86 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
geranium; green; rose
SMILES String
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
InChIKey
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)