Merck
W214019
Sigma-Aldrich
Buttersäurebenzylester
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
FEMA-Nummer:
2140
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
277
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.051
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fresh; floral; fruity
SMILES String
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChIKey
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)