Merck
W295205
Sigma-Aldrich
3-Propylidenphthalid
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
Synonym(e):
3-Propyliden-1(3H)-isobenzofuranon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
FEMA-Nummer:
2952
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
494
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.005
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
spicy; herbaceous; warm
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
bp
170 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5 °C (lit.)
Dichte
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
propylidene phthalide
Organoleptisch
spicy; herbaceous; warm
SMILES String
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
InChIKey
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)