Merck
W291501
Sigma-Aldrich
Polysorbat 20
Synonym(e):
Cremophor PS 20, Monebatt-20
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2915
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 173.310
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 178.3400
Qualitätsniveau
Beschreibung
Biological source: corn or palm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
alcohol
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polysorbat 20 ist ein hydrophiles, nichtionisches Tensid, das allgemein als Emulgator, Dispergiermittel und Lösungsvermittler eingesetzt wird.
Anwendung
Polysorbat 20 wurde in einer Studie zur Bewertung seines Potenzials als allgemein als sicher anerkannter (GRAS — generally recognized as safe) Weichmacher zum Verleihen von Plastizität an Karnaubawachs verwendet.
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
CRC Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients, 295-296 (1992)
Plasticisation of carnauba wax with generally recognised as safe (GRAS) additives.
Zhang Y, et al.
Polymer, 86, 208-219 (2016)
Julie Beegle et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1818-1828 (2015-02-24)
Mesenchymal stem cells/multipotent stromal cells (MSCs) are promising therapeutics for a variety of conditions. However, after transplantation, cell retention remains extremely challenging. Given that many hypoxic signals are transitory and that the therapeutic administration of MSCs is typically into tissues
Daniel C Zielinski et al.
Nature communications, 6, 7101-7101 (2015-06-10)
Drug side effects cause a significant clinical and economic burden. However, mechanisms of drug action underlying side effect pathogenesis remain largely unknown. Here, we integrate pharmacogenomic and clinical data with a human metabolic network and find that non-pharmacokinetic metabolic pathways