Merck
W287800
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Synonym(e):
α-Toluylsäure, α-Tolylsäure, Benzolessigsäure, PAA
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
FEMA-Nummer:
2878
Beilstein:
1099647
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
672c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.038
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
~4 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 97 °C)
Assay
≥99%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
green; honey; floral; sweet
SMILES String
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W287800-1KG-K4061835539932
W287800-100G
W287800-100G-K4061835516988
W287800-1KG
W287800-25G
W287800-SAMPLE4061837517457
W287800-SAMPLE-K4061835509911