Merck
W277126
Sigma-Aldrich
Neroliöl, Marokko
FG
Synonym(e):
Citrus-bigaradia-Öl Marokko, Neroli Marokko EO
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2771
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Citrus aurantium L.
Qualitätsniveau
300
400
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Ursprung
France origin
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
orange
Angaben zur Herstellung
Extraktionsverfahren: Dampfdestillation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)