Wichtige Dokumente
W266701
L-Menthon
mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Synonym(e):
(−)-Menthon, (1R,4S)-p-Menthan-3-on, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon
About This Item
Halal
Kosher
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
0.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
minty; woody
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F
Flammpunkt (°C)
74 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?