Wichtige Dokumente
W244220
Ethyllevulinat
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
Ethyl-laevulinat
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
apple; fresh; green; melon; fruity; sweet
SMILES String
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?