Wichtige Dokumente
W242101
Ethyl-2-aminobenzoat
≥96%, FCC, FG
Synonym(e):
Ethyl-anthranilat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
5.7 (vs air)
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
129-130 °C/9 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-15 °C (lit.)
Dichte
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
blossom; grape; sweet
SMILES String
CCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2,10H2,1H3
InChIKey
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?