Wichtige Dokumente
W229407
Cinnamylalkohol
≥98%, FG
Synonym(e):
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98%
bp
250 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; balsamic; sweet
SMILES String
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChIKey
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W229407-1KG-K | 4061837799983 |
W229407-SAMPLE-K | 4061837800016 |
W229407-10KG | |
W229407-10KG-K | 4061837799976 |
W229407-1KG | |
W229407-25KG | |
W229407-25KG-K | 4061837799990 |
W229407-5KG-K | 4061837800009 |
W229407-SAMPLE | |
W229407-5KG |