W220841
α-Isobutylphenethylalkohol
98%
Synonym(e):
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; floral; herbaceous
SMILES String
CC(C)CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
IUADYGVMSDKSMB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?