Merck
W206120
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyd
mixture of cis and trans, ≥97%, natural, FG
Synonym(e):
2-Pentyl cinnamaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.29
FEMA-Nummer:
2061
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
Flavis-Nummer:
05.040
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Assay
≥97%
Zusammensetzung
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-Amylcinnamaldehyde
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
amyl cinnamal
Organoleptisch
floral; spicy; sweet
SMILES String
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
InChIKey
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
294.8 °F
Flammpunkt (°C)
146 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)