THS01636
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
Au/Fe2O3
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01636
Durchmesser
4 mm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THS01636 | 4065268089279 |
THS01636-2EA | 4061833996973 |