225460
Dieisennonacarbonyl
98%
Synonym(e):
Enneacarbonyldiiron, Iron enneacarbonyl, Nonacarbonyldiiron
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]2C(=O)[Fe]1C2=O
InChI
1S/9CO.2Fe/c9*1-2;;
InChIKey
JCXLZXJCZPKTBW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges