THS01615
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 30 mm L
Rh(COD)(dppf)/SiO2
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01615
Durchmesser
4 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)