THS01115
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 30 mm L
20%Pd(OH)2/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
60104500
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01115
Durchmesser
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THS01115-6EA | 4061833995211 |