TEM-FF300CU
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Synonym(e):
FORMVAR FILM 300# COPPER25/PK
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 25
Größe
300 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 300 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)