TEM-CF400NI50
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Synonym(e):
CARBON FILM 400 MESH NI 50/BX
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 50
Größe
400 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF400NI50 | 4061842454891 |