Merck
T21105
Sigma-Aldrich
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanon
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4C6H6(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
1237421
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3
InChIKey
OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)