155160
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCSCC1
InChI
1S/C5H8OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
InChIKey
OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable