Merck
SYNS462044
Synthware straight bore glass stopcock plug
bore size 6 mm, plug size 20/44
Synonym(e):
Synthware S462044
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S462044
Bohrungsgröße
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
To be used with constant pressure retention kit (S69)
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)