Merck
SYNS181530
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 15.2/30
Synonym(e):
Synthware S181530
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S181530
Bohrungsgröße
4 mm
Allgemeine Beschreibung
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)