Merck
SYNF932475
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm
Synonym(e):
Synthware F932475
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F932475
Scheibendurchm.
24 mm
Filterdurchm.
24 mm
Platte AD
75 mm
Allgemeine Beschreibung
O.D. of disc is 24 mm.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)