SYNF901425H
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F901425H, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F901425H
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)