SYNF702440M
Synthware™ fritted filter tube
joint: ST/NS 24/40, disc O.D. 36 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F702440M, straight filter tube
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F702440M
Scheibe AD
36 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Available with a choice of coarse or medium porosity fritted discs.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)