SYNF41241L
Synthware™ two neck round bottom flask with angled side neck
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F41241L, 2-neck round flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Verbindung
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F41241L
Kapazität
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)