SYNF301500
Synthware™ single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F301500, glass round flask
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F301500
Kapazität
500 mL
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)