Merck
Z414530
Sigma-Aldrich
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 4
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
166 mm
Kapazität
2,000 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)