Merck
SYNF240500
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 8.5 cm × 12.3 cm, fits 500 mL flasks
Synonym(e):
Synthware F240500
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
Materialien
aluminum flask
Verbindung
Joints neck (123)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F240500
ID × AD
8.5 cm × 12.3 cm
ID × Tiefe
12.3 cm × 8.5 cm
Kolbenkapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)