Merck
SYNF240250
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 7.5 cm × 10 cm, fits 250 mL flasks
Synonym(e):
Synthware F240250
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
Materialien
aluminum flask
Verbindung
Joints neck (100)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F240250
ID × AD
7.5 cm × 10 cm
ID × Tiefe
10 cm × 7.5 cm
Kolbenkapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF240250-1EA4061832208299