SYND201922
Synthware™ vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 19/22
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Leistungsmerkmale
Cow Receiver Only
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D201922
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYND201922-1EA | 4061832191942 |