SYNC184603C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm
Synonym(e):
Synthware C184603C, glass chromatograpy column
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C184603C
ID × L
53.0 mm × 305 mm
Allgemeine Beschreibung
This product includes coarse fritted disc.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)