SLW5100-125
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
125 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 5100-125
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
joint neckWIDE-MOUTH
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 5100-125
Höhe
109 mm
Grundkörper AD
66 mm
Kapazität
125 mL
125 mL
Hals ID
27 mm
Stopfengröße
27
Allgemeine Beschreibung
- Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
- Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
- Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
- White graduations and marking spot
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)