SLW3630/04
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
50 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 2
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3630/04
Hersteller/Markenname
3630/04
SciLabware
Kapazität
50 mL
50 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
grade 2 porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.