SLW1569/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
10000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1569/18D
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint side arm29/32
joint stopper60/46
Hersteller/Markenname
1569/18D
SciLabware
Höhe
414 mm , with stopper
Grundkörperdurchm.
227 mm
Hals ID
60 mm
Kapazität
10000 mL
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Ground neck
- Supplied with glass stopper
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)