Merck
SLW1200/04M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1200/04M
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Leistungsmerkmale
plain neck
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
1200/04M
SciLabware
Höhe
240 mm
Kolbendurchm.
58 mm
Kapazität
100 mL
100 mL
Hals ID × AD
17 mm × 22 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)