Wichtige Dokumente
QBD11370
DBCO-dPEG ®24-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2CC3=CC=CC=C3C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C77H118F4N2O28/c78-69-64-70(79)76(81)77(75(69)80)111-74(86)14-16-87-18-20-89-22-24-91-26-28-93-30-32-95-34-36-97-38-40-99-42-44-101-46-48-103-50-52-105-54-56-107-58-60-109-62-63-110-61-59-108-57-55-106-53-51-104-49-47-102-45-43-100-41-39-98-37-35-96-33
InChIKey
DMZOSVFUYMWYBS-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)